Learn More
D-Isoascorbic acid, 100.01%, 98%, MP Biomedicals™
Product Code. 11358919 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11358919 100 g 100g
11368919 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11358919 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210207380
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 89-65-6
Molecular Formula C6H7NaO6
Molecular Weight (g/mol) 198.11
MDL Number MFCD00005378
InChI Key IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
PubChem CID 54675810
ChEBI CHEBI:51438
IUPAC Name sodium 5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Tekniske data
Assay Percent Range 98%
Quantity 100 g
Formula Weight 176.1
Percent Purity 0.98
Physical Form Powder
Chemical Name or Material D-Isoascorbic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.