Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Percent Range | 98% |
| Quantity | 100 g |
| Formula Weight | 176.1 |
| Percent Purity | 0.98 |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | D-Isoascorbic acid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?