Learn More
D-Histidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1 |
| Quantity | 100 g |
| Formula Weight | 155.0695 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Chemical Name or Material | D-Histidine |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?