Learn More
D-Glucuronamide, 98%
Product Code. 15407259
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15407259
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66047.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3789-97-7 | C6H11NO6 | 193.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3789-97-7
Molecular Formula C6H11NO6
Molecular Weight (g/mol) 193.155
MDL Number MFCD00006619
InChI Key VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
PubChem CID 3482
IUPAC Name 3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxamide
SMILES C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
Tekniske data
Melting Point 166°C to 167°C
Color Tan to White
Quantity 5 g
Solubility Information Soluble in water.
Optical Rotation +35° (c=2 in Water)
Formula Weight 193.15
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material D-Glucuronamide
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.