Learn More
Melford D-+-Glucose
Beskrivelse
USP Grade material.
USP Grade material.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 50-99-7 |
| Molecular Formula | C5H12O6 |
| Quantity | 5 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?