Learn More
Melford D-Glucose
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 5996-10-1
- Molecular Formula: C6H12O6 H2O
- Molecular Weight: 198.17
Specifications
Specifications
| CAS | 10-1-5996 |
| Molecular Formula | C6H12O6-H2O |
| Quantity | 1 kg |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?