missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D(-)-Fructose, Millipore™

Product Code. 10762442
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10762442 1 kg 1kg
10578470 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10762442 Supplier Millipore Supplier No. 1040071000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For biochemistry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57-48-7

Spezifikation

Melting Point 100°C to 104°C (decomposition)
Density 1.59 g/cm3 at 20°C (OECD Test Guideline 109)
MDL Number MFCD00148910
Quantity 1 kg
Synonym D(-)-Fructose, Laevulose, Levulose, D(-)-Fructose
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Grade Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.