Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytosine-beta-D-arabinofuranose hydrochloride
Codice prodotto. 15457029
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15457029 10 g 10g
15437029 1 g 1g
15447029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15457029 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J65671.09
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Interferes with the synthesis of DNA | C9H14ClN3O5 | 279.68 g/mol
Interferes with the synthesis of DNA
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Format Solid
Molecular Weight (g/mol) 279.68
Product Type Cytosine-beta-D-arabinofuranose hydrochloride
Content And Storage Keep cold
Quantity 10 g
Color White
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.