Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Max Tube Rack
Description
- The CytKick Max Tube Rack is designed to for use with the CytKick Max Autosampler and the Attune Acoustic Focusing Cytometer.
- It allows sample uptake from 24 1.5- and 2.0-mL Eppendorf tubes without the need to remove the caps.
- For a cooling version of this rack, please see the CytKick Max Tube Cooling Rack.
Specifica
Specifica
| Product Line | CytKick |
| Quantity | 1 Rack |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| For Use With (Equipment) | Attune Acoustic Focusing Cytometer |
| Product Type | Tube Rack |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?