Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Cystatin SN.
Spécification
Spécification
| Assay Range | 23.44 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 23.44-1500 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Conjugate | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificity | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Cystatin SN. |
| Target Species | Human |
| For Use With (Application) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | cystain-SA-I, cystatin 1, cystatin SA-I, cystatin SN, cystatin-1, cystatin-SN, Salivary cystatin-SA-1, type 2 family |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?