Learn More
Tocris Bioscience™ CyPPA
Beskrivelse
CyPPA is an activator of small conductance Ca2+-activated K+ channels that displays selectivity for KCa2.2 (SK2) and KCa2.3 (SK3) channels (EC50 values are 5.6 and 14 μM for KCa2.3 and KCa2.2 respectively). Displays no activity at KCa2.1 (SK1) and KCa3.1 (IK) channels.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | N-Cyclohexyl-N-[2-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-6-methyl-4-pyrimidinamine |
| CAS | 73029-73-9 |
| Assay Percent Range | >99% |
| Quantity | 25 mg |
| Molecular Formula | C16H23N5 |
| Formula Weight | Observed MW: 285.39 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?