Learn More
Cynarin, MedChemExpress
Beschreibung
Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Cynarin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 30964-13-7 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 25 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H24O12 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Cynarine |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 23 mg/mL (44.53 mM) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?