Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindrical Reaction Vessels
Beskrivelse
- With graduations
- With laboratory flange LF
- With groove
- Includes two connectors (with ball flanges KF 15)
- Made of DURAN™ tubing
- Delivery with 2 plastic olives GL14/18 and screw caps
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Valve bore 10 mm, Flange 60 |
| Diameter (Metric) Inner Tubing | 60 mm |
| Capacity (Metric) | 0.25 L |
| Material | Borosilicate Glass |
| Height (Metric) | Total - 300 mm, Inner - 170 mm |
| No. per Pack | 1 |
| Socket Joint | KF 15 |
| Graduated | Yes |
| Diameter (Metric) Outer | 90 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?