Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy3
Product Code. 10406934 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Quantity:
2 x 5 nM
5 nM
5 x 5 nM
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10406934
Marca: Cytiva RPK0273
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Allow detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
  • Size- and charge-matched dyes enable co-migration of labeled samples within the gel
  • Bright and highly sensitive dyes allow the use of the minimal labeling technique
  • Minimal loss of signal during labeling, separation, and scanning
  • No change in signal over wide pH range used during first-dimension (IEF) separation
  • Discrete signal from each fluor with minimal cross-talk contributes to high accuracy
  • Allow the labeling of 50μg protein per labeling reaction
For general 2-D applications where sufficient amounts of sample are available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Format Solid
For Use With (Application) For general 2-D applications where sufficient amounts of sample are available, detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
Quantity 5 x 5 nM
Product Type Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal Dye
Kit Contents 25nM of CyDye DIGE Fluor Cy3 minimal dye
Sufficient For Larger experimental set-ups with several variables, up to 60 labeling
Content And Storage -15°C to -30°C
Color Green
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Skin sensitiser Category 1
  • Respiratory sensitiser Category 1
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato