Learn More
Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate), TRC
Code produit 30008111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30008111 10 mg 10mg
30004916 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30008111 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98897510MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63440-94-8
Molecular Formula C36 H36 O12
Molecular Weight (g/mol) 660.66
Synonym 3,8,15,20,27,32-Hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-1(36),10,11,13(12),22,23,25(24),34,37-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone, 3,8,15,20,27,32-Hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-10,12,22,24,34,36,37,39,41-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone (9CI), Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate), Polybutylene Terephthalate Cyclic Trimer, PBT Cyclic Trimer, Butylene terephthalate cyclic trimer, 3,8,15,20,27,32-Hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-10,12,22,24,34,36,37,39,41-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone, PBT Cyclic Trimer, 3,8,15,20,27,32-Hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-1(36),10,11,13(12),22,23,25(24),34,37-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone
IUPAC Name 3,8,15,20,27,32-hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-1(37),10,12,22(40),23,25(39),34(38),35,41-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone
SMILES O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCCCOC(=O)c4ccc1cc4
Spécification
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C36H36O12/c37-31-25-7-9-27(10-8-25)33(39)45-21-3-4-23-47-35(41)29-15-17-30(18-16-29)36(42)48-24-6-5-22-46-34(40)28-13-11-26(12-14-28)32(38)44-20-2-1-19-43-31/h7-18H,1-6,19-24H2
Formula Weight 660.2207
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate)
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.