Learn More
Cyclophosphamide EP Impurity F (Cyclophosphamide USP Related Compound C), Mikromol™
Description
Cyclophosphamide EP Impurity F (Cyclophosphamide USP Related Compound C)
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 3-aminopropyl dihydrogen phosphate |
| CAS | 1071-28-9 |
| Analyte or Component Names | 3-aminopropyl dihydrogen phosphate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C3 H10 N O4 P |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Aminopropyl Dihydrogen Phosphate, 1-Propanol, 3-amino-, 1-(dihydrogen phosphate), 1-Propanol, 3-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (6CI,7CI,8CI,9CI), 3-Aminopropyl dihydrogen phosphate, 3-Aminopropyl monophosphate, Cyclophosphamide Related Compound C |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7) |
| SMILES | NCCCOP(=O)(O)O |
| IUPAC Name | 3-aminopropyl dihydrogen phosphate |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?