Learn More
Cyclohexanol, TRC
Product Code. 30132751
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
1 L
Unit Size:
1 L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30132751 1 L 1 L
30136875 250 mL 250mL
30011787 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30132751 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC9879601L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-93-0
Molecular Formula C6 H12 O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Synonym 1-Cyclohexanol, Adronal, Adronol, Anol, Cyclohexyl alcohol, Hexahydrophenol, Hexalin, Hexalin (alcohol), Hydroxycyclohexane, NSC 403656, NSC 54711, Naxol, Phenol, hexahydro-
IUPAC Name cyclohexanol
SMILES OC1CCCCC1
Spécification
Quantity 1 L
InChI Formula InChI=1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Formula Weight 100.0888
Chemical Name or Material Cyclohexanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.