Learn More
Cyclohexane, Environmental Grade, 99.7+%
Código de producto. 11365307
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
4 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
16 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11365307 4 x 4 L 16 L
11355307 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11365307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040975.M6
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Suitable for pesticide residue, environmental and GC analysis | CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Used in environmental and GC analysis, for industrial production of adipic acid and caprolactam, which is a precursor of nylon, used as a solvent, and to make nylon and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 110-82-7
Molecular Formula C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
MDL Number MFCD00003814
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC Name cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Melting Point 6.5°C
Color Colorless
Density 0.779 g/mL
Quantity 4 x 4 L
Flash Point -18°C (-1°F)
Odor Pungent
Physical Form Liquid
Refractive Index 1.426
UN Number UN1145
Beilstein 1900225
Merck Index 14,2723
Boiling Point 80°C to 81°C
Solubility Information Immiscible in water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Formula Weight 84.16
Percent Purity ≥99.7%
Grade Environmental
Chemical Name or Material Cyclohexane
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.