Learn More
Cyclobenzaprine N-Oxide, TRC
Product Code. 18081450
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18081450 100 mg 100mg
18021140 25 mg 25mg
17909649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 18081450 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC987760100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-11-2026
Add to basket
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6682-26-4
Molecular Formula C20 H21 N O
Molecular Weight (g/mol) 291.39
Synonym 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), Cyclobenzaprine N-oxide
IUPAC Name 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Tekniske data
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H21NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3
Formula Weight 291.1623
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Cyclobenzaprine N-Oxide
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.