Learn More
Tocris Bioscience™ Cyclic Pifithrin-α hydrobromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085402
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18085402
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 3843/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
p53 inhibitor
Cyclic Pifithrin-α hydrobromide is a cyclic analog of pifithrin-α (Cat. No. 1267), a small molecule inhibitor of p53. Prevents dexamethasone -induced cell death in murine thymocytes (EC50 = 2.01 μM). Sensitizes p53-deficient tumors to radiotherapy and chemotherapy; increases apoptosis in target cells when used in combination with antimicrotubule agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 511296-88-1
Molecular Formula C16H17BrN2S
Spezifikation
Quantity 10 mg
Formula Weight 349.29
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 349.29
Chemical Name or Material Cyclic Pifithrin-α hydrobromide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt