Learn More
CVT-12012, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475276
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16475276 100 mg 100mg
16467097 5 mg 5mg
16453056 25 mg 25mg
16450697 50 mg 50mg
16414378 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475276 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11034
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.
CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.
Tekniske data
Chemical Name or Material CVT-12012
Physical Form Powder
CAS 1018675-35-8
Color Yellow
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H21F3N4O3
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (287.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1C(C(C)=NC2=C1C=C(NCC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C=C2)=O)CO
Molecular Weight (g/mol) 434.41
Formula Weight 434.41
Percent Purity 99.16%
Grade Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.