Learn More
Beskrivning
- For use with the Bayer 550 Express & Express Plus analyzers
- Cuvettes are packaged in cartridges for easy loading into the analyzers
- Each cartridge contains 13 (5-place) cuvette segments
- Polymethylmethacrylate (PMMA)
- Natural color
- Available with 24 disposable bags (21-200-117)
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Cuvette |
| For Use With (Equipment) | Bayer 550 Express & Express Plus Analyzers |
| Color | Natural |
| Includes | Cuvettes only |
| Quantity | 200/Cs. |
| Material | PMMA |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?