Learn More
Applied Biosystems™ Custom 5' Fluorescent Labeled/Unlabeled Primer Pairs
Shop All Applied Biosystems ProductsDescrizione
A 5' fluorescent dye-labeled oligo and unlabeled complement are supplied in separate tubes. Choose among 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, and PET™ as labels. Ideal for use in fragment analysis, gene expression studies, genotyping, and PCR. Oligos are desalted.
Specifica
Specifica
| Description | Custom 5' Fluorescent Labeled/Unlabeled Pairs, 10000pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ 5' Reporter Dye, 12 Months Shelf Life, –20°C Storage Temperature, Desalted Purification, Solution or Dried Down Format, For Use in Fragment Analysis, Gene Expression Studies, Genotyping and PCR |
| Product Type | Custom 5' Fluorescent Labeled or Unlabeled Pairs |
| Storage Buffer | TE or Water |
| Content And Storage | -20°C |
| Primer | 5' Labeled |
| Quantity | 10,000 pmol |
| For Use With (Application) | Fragment Analysis, Gene Expression Studies, Genotyping, PCR |
| Form | Solution or Dried down |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?