Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Stenotrophomonas maltophilia ATCC™ 17666™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.
Ordering Information:
Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 17666TM* |
| Description | Stenotrophomonas maltophilia ATCC™ 17666™ |
| Format | Culti-Loops |
| Product Type | Culti-Loops Quality Control Organism |
| Target Organism Class | Gram-negative Rods |
| Test Type | Qualitative QC |
| Quantity | 5 Loops/Pack |
| Strain Designations | WDCM00211, 300 [X-56] |
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.