Learn More
Macherey-Nagel™ Crimp Closures N8 with Hole
Code produit. 15855421 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Silver
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Color unitSize
15855421 Silver Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15855421 missing translation for 'mfr' Macherey-Nagel™ missing translation for 'supplierNo' 702025
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Aluminum crimp N8 closures have a red rubber/PTFE septa material for routine analysis. All closures are automatically assembled under strict hygienic conditions. They are compitable with Dionex, Perkin Elmer and Thermo Scientific autosamplers.
  • Red rubber/PTFE septa
  • N8 Diameter
  • Ideal for GC and HPLC applications
Spécification
Color (Seal) Red-Orange/Colorless
Description Aluminum Crip Cap with Hole, Prefitted Septa
Color Silver
Material Aluminum
Septum Red Rubber/PTFE
For Use With (Application) GC, HPLC
Temperature Range (Metric) Temp. Resistance -40°C up to 110°C/Analytical Purity - Medium/Medium Hard to Penetrate/Medium Resealability
Thread Style N8
Thickness (Metric) 1.0 mm (Septa)
For Use With (Equipment) Dionex, PerkinElmer, Thermo Scientific Autosamplers
Product Type Crimp Seal Vial
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.