Learn More
Code Corporation™ CR1500 Handheld Wired Barcode Scanner with Stand for 1D, 2D, or QR Codes
Shop All Brady ProductsDescription
- Compact, lightweight and rugged to survive your toughest industrial environments
- Get fast and easy scanning with a high-performance scan engine and intuitive targeting
- Read both high-density and wide-field barcodes with a single device via dual-field optics
- PVC-free housing is IP54 rated to protect against harsh chemical cleaning agents, dust and water ingress
- Smart scanning in a small package: one of the smallest barcode readers on the market
- Includes: CR1500 Barcode Reader, Stand and 6-foot USB Cable
- 5 Year Limited Warranty
Spezifikation
Spezifikation
| Height (Metric) | 132.1 mm |
| Height (English) | 5.2 in. |
| Width (Metric) | 50.8 mm |
| Width (English) | 2 in. |
| Depth (Metric) | 76.2 mm |
| Depth (English) | 3 in. |
| Weight (Metric) | 116 g |
| Weight (English) | 0.26 lb. |
| Field View | High Density Field: 30° Horizontal by 20° Vertical, Wide Field: 50° Horizontal by 33.5° Vertical |
| Includes | CR1500 Reader, Stand, 6 ft. USB Cable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?