Learn More
Descrizione
COX-1 Monoclonal antibody specifically detects COX-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Specifica
Specifica
| Antigen | COX-1 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 345305 |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | COX-1, COX1PGG/HS, COX3, Cyclooxygenase-1, EC 1.14.99.1, PCOX1, PGH synthase 1, PGHS1, PGHS-1PHS1, PHS 1, prostaglandin G/H synthase 1, prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase, Prostaglandin H2 synthase 1, Prostaglandin-endoperoxide synthase 1, prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase andcyclooxygenase), PTGHS |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human COX-1, Ala24-Leu599, Accession # P23219 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?