Learn More
Coumarin, MedChemExpress
Beskrivelse
Coumarin is the primary bioactive ingredient in Radix Glehniae, named Beishashen in China, which possesses many pharmacological activities, including anticancer, anti-inflammation and antivirus activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Coumarin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 91-64-5 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C9H6O2 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (27.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=CC2=CC=CC=C2O1 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?