Learn More
Isofield™ Cos Non-Sterile Lightweight Cleanroom Sock - GMP Annex 1 Compatible
Beskrivelse
- Non-sterile lightweight
- Cleanroom socks
- Single-use
- 95% polyester, 5% spandex
- Mid-calf length
- Low linting
- White color
Tekniske data
Tekniske data
| Size | Large/X-Large |
| Product Type | Cleanroom Socks |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?