Learn More
Descrizione
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Specifica
Specifica
| Tubing Style | Heat sealable flexible tubing |
| Film Description | EVA |
| No. per Case | 1/Ea. |
| No. per Pack | 1/Pk. |
| Port Detail | Male MPC connector with 0.25 in. barb, female MPC cap, female MPC connector with 0.25 in. barb, male MPC plug, break-off injection site |
| Quantity | Each |
| Capacity (Metric) | 1 L |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?