Learn More
Proteintech CoraLite™488 TUNEL Assay Apoptosis Detection Kit (green)
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
- The DNA fragments tend to be vary in length in integer multiples of 180 bp-200 bp, which is shown as a ladder-like pattern in agarose gel electrophoresis.
- This kit uses the TUNEL method, using Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) to catalyze the incorporation of CL488-dUTP at the 3'-OH end of the broken DNA of apoptotic cells.
- CL488-dUTP-labeled DNA can be directly observed with a fluorescence microscope or quantified with a flow cytometer.
- The TUNEL method can selectively detect apoptotic cells, but not necrotic cells or cells with DNA strand breaks caused by irradiation and drug treatment.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Emission: 515 nm |
| Quantity | 20 Tests |
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for 2 years after shipment. Avoid freeze- thaw cycles. |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?