missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Copper(II) Chloride Dihydrate, Supelco™

Product Code. 15874280
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15874280 1 kg 1kg
15864280 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15874280 Supplier Supelco Supplier No. 1027331000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10125-13-0

Spezifikation

Melting Point 598°C
Quantity 1 kg
MDL Number MFCD00149674
Synonym Copper(II) chloride dihydrate, Copper dichloride dihydrate, Copper(II) chloride dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 170.48
Grade Research
Density 2.53 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Copper(II) Chloride Dihydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.