Learn More
Copper (II) Acetate Monohydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Copper (II) Acetate Monohydrate |
| CAS | 6046-93-1 |
| Molecular Formula | 2 C2 H3 O2 . Cu . H2 O |
| Quantity | 500 g |
| Synonym | Copper Diacetate Monohydrate, Copper(2+) Acetate Monohydrate, Copper(2+) Diacetate Monohydrate, Copper(II) Acetate Monohydrate, Cupric Acetate Monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2 |
| SMILES | O.[Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | copper;diacetate;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.65 |
| Formula Weight | 198.9668 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?