Learn More
Copper(I) Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10695292 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
:
250g, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10695292
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical C/8840/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Boiling Point 1800°C
Melting Point 1232°C
CAS 1317-39-1
Color Brown-Red
Physical Form Powder/Solid
Quantity 250 g
Molecular Formula Cu2H2O
MDL Number 10974
InChI Key FDARDWGARJUOKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [OH2--].[Cu+].[Cu+]
IUPAC Name bis(λ¹-copper(1+)) oxidandiuide
Molecular Weight (g/mol) 145.11
Formula Weight 143.09g/mol
Packaging Plastic powder jar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(I) oxide
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato