Learn More
Copper Citrate, TRC
Code produit 30366540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30366540 50 g 50g
30349946 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30366540 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC68530050G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10402-15-0
Molecular Formula C6H8O7 xCu
Molecular Weight (g/mol) 255.67
Synonym 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Copper Salt, Citric Acid Copper Salt
IUPAC Name copper;2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES O.O=C1CC2(CC(=O)O[Cu]O2)C(=O)O[Cu]O1
Spécification
Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7O7.Cu/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q-1;+2/p-3
Formula Weight 250.9264
Chemical Name or Material Copper Citrate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.