Learn More
Coomassie Blue R250, for Electrophoresis, (Page Blue 83) C.I. 42660, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
For use in staining proteins in SDS-PAGE gels.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 6104-59-2 |
| Color | Dark Blue |
| pH Range | 6.2 |
| Form | Powder Solid |
| Melting Temperature | 174°C/345.2°F |
| Molecular Weight (g/mol) | 825.96g/mol |
| Quantity | 25 g |
| Product Type | Protein Stain |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?