Learn More
12880μS/cm Conductivity Standard Solutions, Hanna Instruments™
Descrizione
- Premium quality 12880μS/cm conductivity standard that is prepared against a NIST traceable potassium chloride solution
- Temperature chart of the actual μS/cm value at various temperatures printed on each bottle
- Air tight bottle with tamper-proof seal to ensure quality
- For laboratory and industrial use
- 12880μS/cm conductivity solution standardized with a conductivity meter that has been calibrated with potassium chloride NIST 2202 SRM (Standard Reference Material) in deionized water for analytical use in accordance with ISO 3696/BS3978
- Additional equipment used in preparation of the solutions include certified weight-checked balances, Class A glassware and certified thermometers
Specifica
Specifica
| Packaging | Bottles |
| Odor | Odorless |
| Physical Form | Liquid |
| Color | Colorless |
| pH | 7 |
| Solubility | Soluble |
| Quantity | 500 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?