Learn More
Hanna Instruments™ Conductivity solution HI-7034 c/w certificate of analysis 80,000μS/cm (μmho/cm) 460mL Hanna
Código de producto. 11504337
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
460 mL
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacity (Metric) unitSize
11504337 460 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11504337 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI7034+COA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A choice of ready mixed calibration standards traceable to NIST. Available in 460mL bottles or 20mL individually sealed sachets to protect against light and air. Supplied in boxes of 25.
Especificaciones
Capacity (Metric) 460 mL
Type Conductivity Solution
Flow Rate 80,000 μS/cm
Includes Certificate of Analysis
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.