Description
- Get high-speed, omnidirectional reading of 1D and 2D barcode symbologies
- Features age verification when scanning ID cards
- Quickly read barcodes on mobile device screens
- Compact and adjustable for any reading direction
- Provides user feedback with LED and audible tone
- Features extended read ranges
Specifications
Specifications
| Height (Metric) | 139.7 mm |
| Height (English) | 5.5 in. |
| Width (Metric) | 76.2 mm |
| Width (English) | 3 in. |
| Depth (Metric) | 88.9 mm |
| Depth (English) | 3.5 in. |
| Weight (Metric) | 318 g |
| Weight (English) | 11.2 oz |
| Field View | 51° Horizontal by 39.4° Vertical |
| Includes | CR5200, USB Cable |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?