Learn More
Clopidol, MedChemExpress
Beschreibung
Clopidol (WR-61112) is an anticoccidial agent which is used as feed additive to control coccidiosis in chickens. Clopidol inhibits the sporulation of Eimeria tenella oocysts.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Clopidol |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 2971-90-6 |
| Color | White |
| Quantity | 500 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C7H7Cl2NO |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | WR-61112 |
| Solubility Information | 0.1 M NaOH : 26 mg/mL (135.39 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with NaOH) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?