Learn More
Thermo Scientific™ CLINIConic Fixed-Angle Rotor for Compact and 1.6 L General Purpose X Pro and ST Plus Centrifuges
Shop All Thermo Scientific ProductsBeschreibung
Optimize separations with fast acceleration of 30 blood tubes or 15mL conicals in a fixed angle configuration with the Thermo Scientific™ CLINIConic™ Fixed Angle Rotor.
Spin 30 blood tubes or 15mL conicals in a fixed angle configuration with fast acceleration to optimize applications.
Ordering Information:
Tube adapters are sold separately; order rotor body (75-003-623) and components to complete assembly. Contact your sales representative for information.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | CLINIConic Fixed-Angle Rotor |
| Type | Fixed Angle Rotor |
| Capacity | 30 x 15 mL |
| Max. RCF | 4,997 x g |
| Max. Speed | 5,650 rpm |
| Radius (Metric) | 140 mm |
| Max. Tube Length | 131 mm |
| Max. Tube Diameter | 16.5 mm |
| For Use With (Equipment) | Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Sorvall ST 8, Multifuge X1, Megafuge 16, Megafuge 8, SL 16 and SL 8 Centrifuges |
| Angle | 37° |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.