Learn More
Clidinium bromide, MedChemExpress
Beschreibung
Clidinium bromide is a quaternary amine antimuscarinic agent. Clidinium bromide may help symptoms of cramping and abdominal/stomach pain by decreasing stomach acid, and slowing the intestines in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Clidinium bromide |
| CAS | 3485-62-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H26BrNO3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Ro 2-3773 |
| Solubility Information | DMSO : 125 mg/mL (289.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+]1(CC2)CC(OC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)=O)C2CC1.[Br-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 432.35 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?