Learn More
Cletoquine, TRC
Code produit 17904605
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
17904605 5 mg 5mg
17990775 1 mg 1mg
17921695 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17904605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5735055MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4298-15-1
Molecular Formula C16 H22 Cl N3 O
Molecular Weight (g/mol) 307.82
Synonym Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]-, Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]amino]- (7CI,8CI), 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]ethanol, (±)-Desethylhydroxychloroquine, Cletoquine, Desethylhydroxychloroquine
IUPAC Name 2-[4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentylamino]ethanol
SMILES CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Spécification
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20)
Formula Weight 307.1451
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Cletoquine
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.