Description
- The Polyethylene Cleanroom Tape is an excellent general purpose tape for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications in the cleanroom
- Pressure-sensitive polyethylene tape
- Ideal for sealing, color coding and marking in clean environments
- Excellent for clean construction areas
- Cleanroom processed and wound on a 3-inch plastic core
- Individually double bagged
- Available in a range of widths
- Roll length: 33 m (36 yd.)
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Adhesive Type | Acrylic |
| Color | White |
| Finish | Medium Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyethylene |
| Product Type | Cleanroom Tape |
| Sterility | Non-sterile |
| Latex Free | Yes |
| Dimensions (L x W) | 329.1 x 2.54 cm |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?