Description
- Customize IEF separations by reswelling in a suitable mixture of carrier ampholytes and other additives such as detergents or denaturants
- Handle mechanically stable, plastic-backed gels with confidence
- Offer improved gel performance with faster and more stable gradients, fewer artifacts and easier zymogram assays
- Before use, rehydrate using the convenient GelPool accessory (Mfr. No. 18-1031-58); swelling returns the gel to its original thickness of 0.5mm
- Gel composition: Polyacrylamide gel (5%T/3%C)
Specifications
Specifications
| Description | CleanGel IEF |
| Color | Clear |
| Format | Precast Gel |
| Separation Type | Isoelectric Focusing |
| For Use With (Application) | Analytical chemistry, Research CleanGel IEF gels offer improved gel performance with faster and more stable gradients, fewer artifacts and easier zymogram assays |
| Material | Polyester film |
| Quantity | 5 |
| Storage Requirements | -20°C |
| Thickness (English) | 0.019 in. |
| Thickness (Metric) | 0.05 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?