Description
Claudin-2 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | Claudin-2 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100 |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gene Alias | claudin 2, claudin-2, SP82 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-230 of human CLDN2 (NP_001164566.1). WKTSSYVGASIVTAVGFSKGLWMECATHSTGITQCDIYSTLLGLPADIQAAQAMMVTSSAISSLACIISVVGMRCTVFCQESRAKDRVAVAGGVFFILGGLLGFIPVAWNLHGILRDFYSPLVPDSMKFEIGEALYLGIISSLFSLIAGIILCFSCSSQRNRSNYYDAYQAQPLATRSSPRPGQPPKVKSEFNSYSLTGYV |
| Purification Method | Affinity purified |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?