Learn More
Hirschmann™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes
Beskrivelse
- Acc. to DIN EN ISO 648
- Volume between two marks
- Conformity certified, with dated batch identification
Tekniske data
Tekniske data
| Class | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graduated | Yes |
| Graduation Color | Brown |
| Quantity | 6/Pk. |
| Tolerance | 0.02 mL |
| Volume (Metric) | 10 mL |
| Length (Metric) | 450 mm |
| Type | Volumetric Pipet |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?