Description
- D-limonene-based solvent has a slight citrus scent.
- Higher flash point eliminates the need for storage in a flammable safety cabinet.
Specifications
Specifications
| Quantity | 4 x 3.8L (4 x 1 gal.) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Citrus Clearing Solvent
- Warning
- Flammable liquid Category 3
- H226-Flammable liquid and vapour.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P403+P233-Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?