Learn More
Citric acid monohydrate, buffer substance, 99.5-102%, Solstice
Product Code. 16675813
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 kg
Unit Size:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16675813 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16675813 Supplier Fluka Supplier No. 33114H25KG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-11-2026
Add to basket
Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 5949-29-1
Quantity 25 kg
Molecular Formula C6H10O8
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Chemical Name or Material Citric acid monohydrate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.