Learn More
Cinromide, TRC
Product Code. 30362935
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30362935 1 g 1g
30363664 10 g 10g
30361639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30362935 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5964631G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58473-74-8
Molecular Formula C11H12BrNO
Molecular Weight (g/mol) 254.12
Synonym (2E)-3-(3-Bromophenyl)-N-ethyl-2-propenamide, (E)-3-(3-Bromophenyl)-N-ethyl-2-propenamide, BW 122U, Vumide
IUPAC Name (E)-3-(3-bromophenyl)-N-ethylprop-2-enamide
SMILES CCNC(=O)\C=C\c1cccc(Br)c1
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H12BrNO/c1-2-13-11(14)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,13,14)/b7-6+
Formula Weight 253.0102
Chemical Name or Material Cinromide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.