Learn More
Cinchophen, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Cinchophen |
| CAS | 132-60-5 |
| Molecular Formula | C16 H11 N O2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-phenyl-, Cinchoninic acid, 2-phenyl- (8CI), 2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, 2-Phenylcinchonic acid, 2-Phenylcinchoninic acid, 4-Carboxy-2-phenylquinoline, Aciphenochinoline, Aciphenochinolinium, Agotan, Alutyl, Alutyo, Aminophan, Artam, Artexin, Atigoa, Atocin, Atofan, Atophan, Cinchophen, Cinchophene, Cinchophenic acid, Cinconal, Cincophen, Cincosal, Ikterosan, Mylofanol, NSC 2617, NSC 70178, Phenophan, Phenoquin, Polyphlogin, Quinofen, Quinophan, Quinophen, Rhematan, Rheumatan, Rheumin, Rheumine, Tervalon, Tophol, Tophosan, Traubofan, Vantyl, Viophan |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 2-phenylquinoline-4-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 249.26 |
| Formula Weight | 249.079 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?